Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
OR28138-5G
APOSOR28138-5GEA 173 CHF
APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Formel: C₆H₄O₂S
MW: 140,16 g/mol
Melting Pt: 114…117 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216592
CAS-Nummer: 932-95-6