6-Brom-2-pyridincarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
OR2804-25G
OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA
335
CHF
APOSOR2804-25G
APOSOR2804-5G
6-Brom-2-pyridincarbonitril 98%
6-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,0100 g/mol Melting Pt: 100…104 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234142 CAS-Nummer: 122918-25-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |