(2-Brom-4-pyridinyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromopyridine-4-methanol, 2-Bromo-4-pyridinemethanol
OR2802-25G
APOSOR2802-25GEA 159 CHF
APOSOR2802-25G
(2-Brom-4-pyridinyl)methanol 98%
(2-Brom-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Melting Pt: 60…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039313
CAS-Nummer: 118289-16-0