2-Chlor-3-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2800-1G
OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA
26.2
CHF
APOSOR2800-1G
APOSOR2800-5G
2-Chlor-3-methoxypyridin
2-Chloro-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Melting Pt: 46…48 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426022 CAS-Nummer: 52605-96-6 EINECS: 258-039-6 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)