3-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 29.7 CHF
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chlorisonicotinonitril
3-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Melting Pt: 71…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663706
CAS-Nummer: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III