5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
OR27959-100G
OR27959-25G
APOSOR27959-100GEA
474
CHF
APOSOR27959-100G
APOSOR27959-25G
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ MW: 232,6600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020134 CAS-Nummer: 85-19-8 |