2-Coumaranon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 26.2 CHF
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranon 98%
2-Coumaranon
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005856
CAS-Nummer: 553-86-6