2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 76.6 CHF
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Melting Pt: 78…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130268
CAS-Nummer: 38533-61-8