Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one, 3,4-Dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine
OR2787-1G OR2787-5G
APOSOR2787-1GEA 26.2 CHF
APOSOR2787-1G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₄N₂OS
MW: 152,1738 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00706456
CAS-Nummer: 14080-50-3