3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-1GEA 105 CHF
APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇N₃O
Melting Pt: 124…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082696
CAS-Nummer: 96799-02-9