6-Aminochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Quinolin-6-ylamine
OR27857-1G
OR27857-5G
OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA
26.2
CHF
APOSOR27857-1G
APOSOR27857-5G
APOSOR27857-10G
6-Aminochinolin 98%
6-Aminoquinoline
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144,18 g/mol Siedepunkt: 146 °C/0.3mmHg Melting Pt: 115…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006803 CAS-Nummer: 580-15-4 |