2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G
OR2785-250MG
OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA
73.1
CHF
APOSOR2785-1G
APOSOR2785-250MG
APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₈H₉BrClNO MW: 250,53 g/mol Melting Pt: 280…285 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051998 CAS-Nummer: 5467-72-1 EINECS: 226-778-3 |