3-Methyl-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 69.6 CHF
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methyl-1-benzofuran
3-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 195…197 °C
Melting Pt: 19
Dichte: 1.0568
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00205641
CAS-Nummer: 21535-97-7