Ethyl-3-oxocyclohexancarboxylat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-oxocyclohexane-1-carboxylate
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 0 CHF
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
Ethyl-3-oxocyclohexancarboxylat 97+%
Ethyl-3-oxocyclohexancarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₃
MW: 170,2100 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C/15mmHg
Dichte: 1.068 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00205583
CAS-Nummer: 33668-25-6