2-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2778-100MG
APOSOR2778-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR2778-100MG
2-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,1200 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03446732 CAS-Nummer: 90905-32-1 |