Tropinon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
OR27706-25G
OR27706-5G
OR27706-100G
APOSOR27706-25GEA
29.7
CHF
APOSOR27706-25G
APOSOR27706-5G
APOSOR27706-100G
Tropinon
Tropinon
Formel:
C₈H₁₃NO MW: 139,2 g/mol Siedepunkt: 218 °C Melting Pt: 40…44 °C Flash-Pt: 90 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005549 CAS-Nummer: 532-24-1 EINECS: 208-530-6 |