1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2762-1G
OR2762-250MG
APOSOR2762-1GEA
418
CHF
APOSOR2762-1G
APOSOR2762-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09998747 CAS-Nummer: 1031927-20-4 |