6-Methyl-2-thiouracil
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methylthiouracil4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin
APOSOR27585-250GEA 0 CHF
APOSOR27585-250G APOSOR27585-50G APOSOR27585-1KG
6-Methyl-2-thiouracil
6-Methyl-2-thiouracil
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Melting Pt: 330 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3