6-Nitro-m-anissäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
OR27574-100G
OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA
55.7
CHF
APOSOR27574-100G
APOSOR27574-25G
6-Nitro-m-anissäure
6-Nitro-m-anissäure
Formel:
C₈H₇NO₅ MW: 197,15 g/mol Melting Pt: 125…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151836 CAS-Nummer: 1882-69-5 |