5-Iod-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2756-5G
OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA
47.1
CHF
APOSOR2756-5G
APOSOR2756-1G
5-Iod-1H-indazol 98%
5-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ MW: 244.0300 g/mol Melting Pt: 150…152 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07781642 CAS-Nummer: 55919-82-9 |