6-Bromindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole
OR27546-25G OR27546-5G OR27546-100G
APOSOR27546-25GEA 81.9 CHF
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G APOSOR27546-100G
6-Bromindol 98%
6-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 70…75 °C/0.01mmHg
Melting Pt: 92…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9