4-Chloroxindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloroindolin-2-one
OR2754-25G OR2754-5G
APOSOR2754-25GEA 335 CHF
APOSOR2754-25G APOSOR2754-5G
4-Chloroxindol
4-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Melting Pt: 206…208 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03787567
CAS-Nummer: 20870-77-3