Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27527-1G
OR27527-250MG
OR27527-5G
OR27527-500MG
APOSOR27527-1GEA
205
CHF
APOSOR27527-1G
APOSOR27527-250MG
APOSOR27527-5G
APOSOR27527-500MG
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ MW: 164,63 g/mol Siedepunkt: 38…40 °C/0.1mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00220052 CAS-Nummer: 106315-37-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |