3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR27521-1G
APOSOR27521-1GEA
114
CHF
APOSOR27521-1G
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₅ MW: 240,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827862 CAS-Nummer: 175205-01-3 |