2-Iod-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27519-1G
OR27519-25G
OR27519-5G
APOSOR27519-1GEA
26.2
CHF
APOSOR27519-1G
APOSOR27519-25G
APOSOR27519-5G
2-Iod-3-nitrobenzoesäure
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄INO₄ MW: 293.02 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00277941 CAS-Nummer: 5398-69-6 |