Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
OR27512-1G OR27512-5G
APOSOR27512-1GEA 0 CHF
APOSOR27512-1G APOSOR27512-5G
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₅
MW: 238.2 g/mol
Melting Pt: 172.5…177.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00157624
CAS-Nummer: 5409-45-0