5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 33.2 CHF
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₅
Melting Pt: 168…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017566
CAS-Nummer: 610-37-7