Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-Bromo-2-ethoxynicotinate
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 223 CHF
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formel: C₉H₁₀BrNO₃
MW: 260,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09842613
CAS-Nummer: 1031927-15-7