5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2747-1G
OR2747-5G
OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA
103
CHF
APOSOR2747-1G
APOSOR2747-5G
APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Melting Pt: 121…123 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836166 CAS-Nummer: 393184-78-6 |