3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 26.2 CHF
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Melting Pt: 156…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017605
CAS-Nummer: 2314-36-5