2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2745-1G OR2745-10G
APOSOR2745-1GEA 74.9 CHF
APOSOR2745-1G APOSOR2745-10G
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Formel: C₈H₈INO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836165
CAS-Nummer: 335078-07-4