1,3-Dimethyluracil
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 29.7 CHF
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Melting Pt: 119…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038065
CAS-Nummer: 874-14-6