4-Imidazolcarboxaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2743-25G OR2743-1G OR2743-5G
APOSOR2743-25GEA 80.1 CHF
APOSOR2743-25G APOSOR2743-1G APOSOR2743-5G
4-Imidazolcarboxaldehyd 98%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
Melting Pt: 174…177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173726
CAS-Nummer: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3