4-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
OR27412-25G
OR27412-5G
OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA
110
CHF
APOSOR27412-25G
APOSOR27412-5G
APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%
4-Amino-2,6-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Melting Pt: 174…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052832 CAS-Nummer: 2587-02-2 |