5,6-Dichlornicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27411-1G
OR27411-500MG
APOSOR27411-1GEA
314
CHF
APOSOR27411-1G
APOSOR27411-500MG
5,6-Dichlornicotinamid
5,6-Dichlornicotinamid
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
75291-84-8 |