Methyl-6-chlornicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR27398-100GEA 80.2 CHF
APOSOR27398-100G APOSOR27398-25G APOSOR27398-500G
Methyl-6-chlornicotinat 98%
Methyl-6-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Melting Pt: 83…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023420
CAS-Nummer: 73781-91-6