4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27394-1G
OR27394-250MG
OR27394-5G
APOSOR27394-1GEA
66.2
CHF
APOSOR27394-1G
APOSOR27394-250MG
APOSOR27394-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,56 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00103234 CAS-Nummer: 175204-81-6 |