6-Methoxynicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
OR2738-25G
APOSOR2738-25GEA 237 CHF
APOSOR2738-25G
6-Methoxynicotinonitril 97%
6-Methoxynicotinonitril
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Melting Pt: 93…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084981
CAS-Nummer: 15871-85-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III