2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR27363-1G OR27363-5G OR27363-10G
APOSOR27363-1GEA 38.3 CHF
APOSOR27363-1G APOSOR27363-5G APOSOR27363-10G
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Siedepunkt: 192…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173928
CAS-Nummer: 15855-06-8