2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR27333-1G
OR27333-250MG
OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA
376
CHF
APOSOR27333-1G
APOSOR27333-250MG
APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O MW: 229.07 g/mol Melting Pt: 83…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00714902 CAS-Nummer: 24068-15-3 |