4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-4-isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
OR27306-1G
APOSOR27306-1GEA 110 CHF
APOSOR27306-1G
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₇H₁₂N₄S
MW: 184,26 g/mol
Melting Pt: 127…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052790
CAS-Nummer: 175204-55-4