3-Chlor-2-thenoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 38.3 CHF
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chlor-2-thenoesäure 98%
3-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Melting Pt: 185…190 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043888
CAS-Nummer: 59337-89-2