Benzo[d]isoxazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxybenzisoxazole, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole
OR27158-10G OR27158-1G OR27158-5G
APOSOR27158-10GEA 262 CHF
APOSOR27158-10G APOSOR27158-1G APOSOR27158-5G
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Formel: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Melting Pt: 137…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00125030
CAS-Nummer: 21725-69-9