Ethylacetopyruvat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2,4-dioxopentanoate, Ethyl 2,4-dioxovalerate
OR27077-25G
OR27077-5G
APOSOR27077-25GEA
85.4
CHF
APOSOR27077-25G
APOSOR27077-5G
Ethylacetopyruvat 97%
Ethylacetopyruvat
Formel:
C₇H₁₀O₄ MW: 158,15 g/mol Siedepunkt: 101…103 °C/12mmHg Melting Pt: 16…18 °C Dichte: 1.126 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009124 CAS-Nummer: 615-79-2 |