2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27041-100G OR27041-25G
APOSOR27041-100GEA 42.9 CHF
APOSOR27041-100G APOSOR27041-25G
2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin 97%
2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Melting Pt: 108…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052633
CAS-Nummer: 875-35-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III