4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 94 CHF
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
4-Chlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Siedepunkt: 280
Melting Pt: 71…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011691
CAS-Nummer: 95-83-0