2-(4-Chlorphenyl)indol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
OR26909-1G
OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA
41.8
CHF
APOSOR26909-1G
APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorphenyl)indol
2-(4-Chlorophenyl)indole
Formel:
C₁₄H₁₀ClN MW: 227.69 g/mol Melting Pt: 205…207 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00047159 CAS-Nummer: 1211-35-4 |