2-Brombenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 61 CHF
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
2-Brombenzoylchlorid
2-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Melting Pt: 44477 °C
Dichte: 1.679 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000655
CAS-Nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II