5-Chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 29.7 CHF
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
5-Chloranthranilsäure 98%
5-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Melting Pt: 208…213 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007838
CAS-Nummer: 635-21-2
EINECS: 211-230-8