5-Bromonicotinohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
OR26793-1G OR26793-5G
APOSOR26793-1GEA 26.2 CHF
APOSOR26793-1G APOSOR26793-5G
5-Bromonicotinohydrazide
5-Bromonicotinohydrazide
Formel: C₆H₆BrN₃O
Melting Pt: 199…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173916
CAS-Nummer: 112193-41-6